Tlačiť
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 225.52 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Mw: 189.18 g/mol
Teplota varu: 76.5…77.5 °C/4.8mmHg
Hustota: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038878
Číslo CAS: 15996-84-6
OSN: 2735
ADR: 8 III