Tlačiť
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446054-1G PC446054-5G
APOSPC446054-1GEA 208.29 EUR
APOSPC446054-1G APOSPC446054-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆FNO₂S
Mw: 223.23 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07339052
Číslo CAS: 863668-07-9