Tlačiť
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446004-1G PC446004-500MG
APOSPC446004-1GEA 208.29 EUR
APOSPC446004-1G APOSPC446004-500MG
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₄H₁₅F₆N₃O₂
Mw: 371.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568191
Číslo CAS: 1053655-95-0