Tlačiť
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC446001-1G PC446001-500MG
APOSPC446001-1GEA 249.15 EUR
APOSPC446001-1G APOSPC446001-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Vzorec: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Mw: 319.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10568179
Číslo CAS: 1053655-71-2