Tlačiť
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 112.96 EUR
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Mw: 154.09 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00156072
Číslo CAS: 110003-22-0
OSN: 3265
ADR: 8 III