Tlačiť
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4455-1G PC4455-250MG PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA 72.9 EUR
APOSPC4455-1G APOSPC4455-250MG APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Mw: 156.11 g/mol
Teplota varu: 94…95 °C/15mmHg
Hustota: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02262192
Číslo CAS: 407-62-5
OSN: 3265
ADR: 8 III