Tlačiť
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 573.6 EUR
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Vzorec: C₆H₁₃F₃O₂Si
Mw: 202.25 g/mol
Teplota varu: 85 °C/150mmHg
Hustota: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57.8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053175
Číslo CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
OSN: 1993
ADR: 3 III