Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 108.15 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095080
Číslo CAS: 375368-78-8