Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 58.08 EUR
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrFN₂O₂
Mw: 220.985 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08703668
Číslo CAS: 1868-58-2