Tlačiť
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Iodo-5-fluoropyridine
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 99.88 EUR
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Vzorec: C5H3FIN
Mw: 222.99 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787574
Číslo CAS: 159870-80-1