Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 117.76 EUR
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
Mw: 190.0130 g/mol
Teplota varu: 60 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09839278
Číslo CAS: 128071-79-4