Tlačiť
Kyselina heptafluorbutanová 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 116.16 EUR
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Kyselina heptafluorbutanová 98%
Kyselina heptafluorbutanová
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Vzorec: C₄HF₇O₂
Mw: 214.04
Teplota varu: 119…121 °C
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.645 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004171
Číslo CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
OSN: 3265
ADR: 8 II