Tlačiť
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₅F₃N₂
Teplota varu: 117 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 89…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156058
Číslo CAS: 10010-93-2