Tlačiť
6-Fluoro-m-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 24.95 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidine
6-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Teplota varu: 80…86 °C/11mmHg
Hustota: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007654
Číslo CAS: 452-84-6