Tlačiť
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 145.8 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Vzorec: C₇H₈FNO
Mw: 141.1429 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094241
Číslo CAS: 146019-45-6