Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Fluoro-4-nitrophenyl)methanol
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 163.26 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Teplota tavenia: 93…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094236
Číslo CAS: 503315-74-0