Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Mw: 262.61
Teplota varu: 76 °C/0.5mmHg
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01091000
Číslo CAS: 176225-09-5
OSN: 3261
ADR: 8 III