Tlačiť
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 107.75 EUR
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutane
Vzorec: C₄H₂F₇I
Mw: 309.95
Teplota varu: 91…92 °C
Hustota: 2.054 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013719
Číslo CAS: 374-98-1
EINECS: 206-779-5