Tlačiť
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 99.48 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Teplota tavenia: 256…257 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061304
Číslo CAS: 32133-39-4