Tlačiť
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 232.25 EUR
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Vzorec: C₇H₅F₇O₂
Teplota varu: 120…122 °C/743mmHg
Hustota: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039252
Číslo CAS: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
OSN: 3272
ADR: 3,III