Tlačiť
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate, Yttrium triflate
PC4392-10G PC4392-50G PC4392-25G PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA 0 EUR
APOSPC4392-10G APOSPC4392-50G APOSPC4392-25G APOSPC4392-100G
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Yttrium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Y
Mw: 536.12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209623
Číslo CAS: 52093-30-8