Tlačiť
Gallium trifluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 225.52 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Gallium trifluoride 99%
Gallium trifluoride
Vzorec: F₃Ga
Mw: 126.72
Teplota varu: 1000 °C
Teplota tavenia: 800 °C
Hustota: 4.47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011021
Číslo CAS: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04367