Tlačiť
Gadolinium trifluoride 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 381.73 EUR
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Gadolinium trifluoride 99,9%
Gadolinium trifluoride
Vzorec: F₃Gd
Mw: 214.25
Teplota tavenia: 1231
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016113
Číslo CAS: 13765-26-9