Tlačiť
5-Fluoro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G PC4381J-25G PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA 74.9 EUR
APOSPC4381J-100G APOSPC4381J-25G APOSPC4381J-5G
5-Fluoro-m-xylene 98%
5-Fluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Mw: 124.16
Teplota varu: 144…145 °C
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052366
Číslo CAS: 461-97-2
OSN: 1993
ADR: 3 III