Tlačiť
4-Fluoro-o-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
PC4381G-100G PC4381G-25G PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA 234.73 EUR
APOSPC4381G-100G APOSPC4381G-25G APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xylene 98%
4-Fluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Mw: 124.16
Teplota varu: 148…149 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039217
Číslo CAS: 452-64-2
OSN: 1993
ADR: 3 III