Tlačiť
3-Fluoro-o-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 150.02 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
3-Fluoro-o-xylene 98%
3-Fluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Teplota varu: 147…152 °C
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000323
Číslo CAS: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
OSN: 1993
ADR: 3,III