Tlačiť
2-Fluoro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 233.45 EUR
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluoro-m-xylene 98%
2-Fluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₉F
Teplota varu: 147…148 °C
Hustota: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039215
Číslo CAS: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
OSN: 1993
ADR: 3,III