Tlačiť
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 296.03 EUR
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
Teplota tavenia: 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063075
Číslo CAS: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III