Tlačiť
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-hydroxy-L-phenylalanine, (S)-2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-Tyr(3-F)-OH
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 335.74 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tyrosine 97%
3-Fluoro-L-tyrosine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
Teplota tavenia: 260…261 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002607
Číslo CAS: 7423-96-3