Tlačiť
5-Fluoro-DL-tryptophan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
PC4377Z-1G PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA 126.35 EUR
APOSPC4377Z-1G APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-tryptophan
5-Fluoro-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Teplota tavenia: 265 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005649
Číslo CAS: 154-08-5
EINECS: 205-822-5