Tlačiť
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 158.04 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Teplota varu: 127…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061192
Číslo CAS: 207986-23-0