Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 59.77 EUR
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Teplota varu: 93 °C/10mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061183
Číslo CAS: 220239-65-6
OSN: 3276
ADR: 6.1,III