Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4377J-10G PC4377J-5G PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA 135.39 EUR
APOSPC4377J-10G APOSPC4377J-5G APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Mw: 203.1400 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061181
Číslo CAS: 239087-12-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III