Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 106.3 EUR
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Teplota varu: 229 °C
Hustota: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061184
Číslo CAS: 179946-34-0