Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4377F-10G PC4377F-5G PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA 374.92 EUR
APOSPC4377F-10G APOSPC4377F-5G APOSPC4377F-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061179
Číslo CAS: 239087-11-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 II