Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 170.08 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Teplota varu: 237 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061178
Číslo CAS: 239087-10-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III