Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 79.71 EUR
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14 g/mol
Teplota tavenia: 50…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061190
Číslo CAS: 220227-47-4