Tlačiť
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 63.29 EUR
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061188
Číslo CAS: 195447-79-1