Tlačiť
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061187
Číslo CAS: 220227-66-7