Tlačiť
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 501.9 EUR
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061186
Číslo CAS: 209991-64-0