Tlačiť
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 43.32 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Teplota varu: 146 °C
Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061286
Číslo CAS: 141483-15-0
OSN: 2920
ADR: 8+3,II