Tlačiť
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 63.38 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)fenol
Vzorec: C₇H₄F₄O
Teplota varu: 122 °C
Hustota: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083554
Číslo CAS: 207291-85-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III