Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 24.91 EUR
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061176
Číslo CAS: 206860-48-2
OSN: 1760
ADR: 8 III