Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 143.4 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 43 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061175
Číslo CAS: 239087-09-3
OSN: 1760
ADR: 8 III