Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 24.95 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061174
Číslo CAS: 220239-69-0
OSN: 1760
ADR: 8 III