Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 247.95 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 28…30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061173
Číslo CAS: 239087-07-1
OSN: 1759
ADR: 8 III