Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 107.75 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₄
Mw: 257.03
Teplota varu: 197
Teplota tavenia: 58…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061172
Číslo CAS: 184970-25-0
OSN: 3261
ADR: 8 II