Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4376-100G PC4376-25G
APOSPC4376-100GEA 245.49 EUR
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Teplota varu: 205 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190104
Číslo CAS: 22236-04-0