Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota varu: 80…85 °C/0.1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061171
Číslo CAS: 67515-61-1