Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061170
Číslo CAS: 220227-29-2